Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
557.55€ - 3346.65€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
Peso molecolare | 422.52 g/mol |
CAS | 23554-98-5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16496846
|
MedChemExpress
HY-15625 |
100 mg |
3346.65€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16482777
|
MedChemExpress
HY-15625 |
50 mg |
2390.85€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16466698
|
MedChemExpress
HY-15625 |
10 mg |
796.50€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16439257
|
MedChemExpress
HY-15625 |
5 mg |
557.55€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) | |
23554-98-5 |
Room temperature | |
422.52 g/mol |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto