Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15625
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16482777
  • 2390.85€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
422.52 g/mol
50 mg
DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
23554-98-5
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.