Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6 is a anglog of Hoechst stains(Hoechst 33258), which are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15631
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16409267
  • 557.55€ / 5mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
536.71 g/mol
5 mg
DMSO : 25 mg/mL (46.58 mM; Need ultrasonic)
129244-66-2