Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6 is a anglog of Hoechst stains(Hoechst 33258), which are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

390.15€ - 2650.05€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 25 mg/mL (46.58 mM; Need ultrasonic) |
Peso molecolare | 536.71 g/mol |
CAS | 129244-66-2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16452787
![]() |
MedChemExpress
HY-15631 |
50 mg |
1784.70€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16446856
![]() |
MedChemExpress
HY-15631 |
100 mg |
2650.05€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16436708
![]() |
MedChemExpress
HY-15631 |
10 mg |
627.75€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16409267
![]() |
MedChemExpress
HY-15631 |
5 mg |
390.15€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : 25 mg/mL (46.58 mM; Need ultrasonic) | |
129244-66-2 |
Room temperature | |
536.71 g/mol |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.