Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 6 is a anglog of Hoechst stains(Hoechst 33258), which are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15631
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16452787
  • 1784.70€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
536.71 g/mol
50 mg
DMSO : 25 mg/mL (46.58 mM; Need ultrasonic)
129244-66-2
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.