Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15558A
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16426806
  • 159.30€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Room temperature
533.88 g/mol
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride
100 mg
H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM)
23491-45-4