Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
99.90€ - 159.30€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM) |
Peso molecolare | 533.88 g/mol |
CAS | 23491-45-4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16442717
|
MedChemExpress
HY-15558A |
50 mg |
99.90€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16426806
|
MedChemExpress
HY-15558A |
100 mg |
159.30€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM) | |
23491-45-4 |
Room temperature | |
533.88 g/mol | |
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto