Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride is a anglog of Hoechst 33342. Hoechst 33342 is a DNA minor groove binder used fluorochrome for visualizing cellular DNA.
Marca: MedChemExpress HY-15630A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
659.78 g/mol |
5 mg | |
H2O : 20 mg/mL (30.31 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 4 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) | |
155815-98-8 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.