Learn More
Hoefer™ Submarine Gel Electrophoresis Units: SUB15 Standard Horizontal
Provides the comb-throughput and tray-size options most popular in today's market
Marca:  Hoefer™ SUB15
Codice prodotto. 11915388
  • 701.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly versatile option for screening nucleic acid samples ranging from DNA mini-preps to PCR products
  • 120-sample maximum throughput
  • 5 x 15 cm gel tray, with comb options ranging from 1 to 30 samples
  • Multi-channel pipette compatible combs with a max. 30 sample throughput reduce gel loading time
  • Buffer recirculation ports
  • Color-coded and height-adjustable combs
  • Colored loading strips
  • Compact tank
  • UV-transparent running tray
  • Side handles for safe, easy transport
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hoefer™ Submarine Gel Electrophoresis Units: SUB15 Standard Horizontal > Standard submarine; 33.5L x 21.5W x 7cmH; Gel: 15L x 15cmW