Learn More
Micronova™ Hood Cleaning TMop™ Kit
Simplifies the cleaning of hoods, isolators and safety cabinets with a kit that includes a 10-inch T-Mop™, 25-inch handle, twelve polyester T-Mop™ Covers and one MittWipe™.
403.00€ - 493.00€
Specifica
Product Type Cleaning Kit
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
13117786
Vedere i documenti
Micronova™
HK6-10
Non-sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13127786
Vedere i documenti
Micronova™
HK6-10IR
Sterili Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The Micronova Hood Cleaning T-Mop™ Kit is designed to simplify the cleaning of hoods, isolators and safety cabinets. Each kit includes: one 10-inch T-Mop™ Adapter, one 25-inch handle, twelve polyester T-Mop™ covers and one MittWipe™. Available gamma irradiated for aseptic environments.
  • Hood Cleaning Kit
  • For the cleaning of hoods, isolators and safety cabinets
  • Includes: One 10-inch T-Mop™ Adapter, One 25-inch handle, Twelve polyester T-Mop™ covers, and one MittWipe™
  • Available Gamma Irradiated for aseptic environments
  • All components are autoclavable
Specifica
Specifica
Cleaning Kit
25 in.
Sterilizzabile in autoclave
10 in.
Reusable
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
Smooth Knit Polyester, Stainless Steel (304), Polyketone
Bianco
63.5 cm
25.4 cm
Prodotti chimici
1 Ea.
Cleaning and Sanitizing Hoods and Small Spaces
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ Hood Cleaning TMop™ Kit