Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems available.
Marca:  Nabertherm™ RH281V8AN
Codice prodotto. 17308119
  • 26970.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use: horizontal
  • Electrical connection: 3-phase
Specifica
Specifica
P570
1800°C
80 mm
Horizontal
650 x 580 x 660 mm
90 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace > Diameter: 80 mm; Up to 1800°C