Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: b-Estradiol
332.00€
Specifica
Content And Storage | 15° to 30°C |
---|---|
Forma | Crystalline powder |
Product Type | Beta-Estradiol |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11424942
|
MP Biomedicals™
0219456505 |
5000 mg |
332.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifica
15° to 30°C | |
Crystalline powder | |
Beta-Estradiol | |
Sterile |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- beta-Estradiol, cell culture reagent
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: estradiol
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Hormones: b-Estradiol