Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ Jumbo Roll Toilet Tissue
GREENER_CHOICE
Breaks down in cold water so it won’t block drains. Hostess™ Jumbo Roll Toilet Tissue helps to reduce maintenance and control costs and waste.
Marca:  Kimberly-Clark™ 8615
59.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12764246
  • 109.00€ / 12 rotoli
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • White
  • Perforated, 2-ply tissue
  • Supplied in packs of 12 Jumbo Rolls x 500 Sheets
  • ISO 14001 and ISO 9001 compliant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Toilet Tissue Sheet
40 cm
9 cm
ISO 14001 and ISO 9001, Ecolabel and FSC certified
40 x 9 cm
High Traffic Washrooms
2-ply
8.03 in.
16.5 in.
Paper
White
60 mm core
12 x 200 m Roll