Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ Jumbo Roll Toilet Tissue
Breaks down in cold water so it won’t block drains. Hostess™ Jumbo Roll Toilet Tissue helps to reduce maintenance and control costs and waste.
109.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 8.03 in. |
---|---|
Larghezza (sistema imperiale) | 16.5 in. |
Materiale | Paper |
Certificazione/Conformità | ISO 14001 and ISO 9001, Ecolabel and FSC certified |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12794246
|
Kimberly-Clark™
8614 |
76 mm core |
109.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12764246
|
Kimberly-Clark™
8615 |
60 mm core |
109.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Beschreibung
- White
- Perforated, 2-ply tissue
- Supplied in packs of 12 Jumbo Rolls x 500 Sheets
- ISO 14001 and ISO 9001 compliant
Spezifikation
8.03 in. | |
Paper | |
White | |
12 x 200 m Roll |
16.5 in. | |
ISO 14001 and ISO 9001, Ecolabel and FSC certified | |
40 x 9 cm | |
2-ply |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts