Learn More
Stuart™ Hotplate Accessories
Hotplate Accessories for use with Hotplates/Stirrers that have a 6 x 6 in. top plate.
235.00€ - 805.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hot Plates (6 x 6 in.)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15125914
Vedere i documenti
Stuart™
04805-98
Block Insert 5 mL
420.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15105924
Vedere i documenti
Stuart™
04805-75
Block Insert 10 mL
311.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15135924
Vedere i documenti
Stuart™
04805-85
Block Insert 25 mL
805.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15135934
Vedere i documenti
Stuart™
04805-72
Clamp, Heater Block Small
235.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15105914
Vedere i documenti
Stuart™
04805-70
Block Base Small
329.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This heating block system with interchangeable inserts can be used with various Stuart Hotplates and Hotplate Stirrers
  • Designed to heat round-bottom flasks
  • Small and medium sized base plates offered; each can accommodate up to three block inserts each
  • A third larger base plate features heat-resistant handles and accepts a single block insert for flasks up to 500 mL
  • Chemical- and solvent-resistant anodized block inserts provide a safe method for synthesis of single or multiple reactions
  • Hotplate accessories offer equal or better heating performance than silicon oil
  • The low-well provides excellent temperature transfer without compromising the view of the reaction or risk of cracking the glassware
  • Each base plate features a hole to house a temperature controller probe
Specifica
Specifica
Hot Plates (6 x 6 in.)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Stuart™ Hotplate Accessories