Learn More
Logistik™ Camice da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Click to view available options
Size:
2X-Large
3 XL
Misura petto (sistema metrico):
da 127 a 132.08 cm
da 137.16 a 142.24 cm
Descrizione
- High-quality Howie style laboratory coat with knitted cuffs
- With two lower pockets and wrapover style
- Stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio con bottoni laterali |
Size | 3 XL |
Sesso | Unisex |
Materiale | Poliestere/Cotone, Polyester |
Colore | Bianco |
Stile polso | Knit |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Howie |
N. di tasche | 2 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Logistik™ Camice da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia >