Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
913.00€ - 1335.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, UKCA |
---|---|
Display | Digital |
N. di posizioni | 1 |
Tipo di spina | UK, EU |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Size | Temperatura (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Size | Temperatura (sistema metrico) | Materiale piastra superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17742529
|
Cole-Parmer™
04807-66 |
37.5 x 31 x 10.5 cm | 30 x 30 cm | 50°C to 450°C | Ceramic |
913.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17752529
|
Cole-Parmer™
04807-70 |
37.5 x 51 x 12.5 cm | 30 x 50 cm | 0°C to 375°C | Ceramic |
1315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17792529
|
Cole-Parmer™
04807-80 |
37.5 x 31 x 12.5 cm | 30 x 30 cm | 0°C to 300°C | Aluminum Alloy |
1335.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17702539
|
Cole-Parmer™
04807-82 |
37.5 x 51 x 13.5 cm | 30 x 50 cm | 0°C to 300°C | Aluminum Alloy |
1175.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Accurate digital setting and control of plate temperature
- Flashing light warns when top plate is hot for additional safety
- Push buttons and dial setting for fast temperature changes and simple control
- Microprocessor control allows for accurate plate temperature monitoring
- Housing is shaped for stability deflecting spills away from the user
- 'Hot' warning light will flash whenever plate temperature is above 50°C
- Independent safety circuit protects against overheating and internal electronic components are protected against corrosion
- Accommodates multiple vessels, one large container, or even microscope slides
Specifica
CE, UKCA | |
1 | |
Square | |
3 Years |
Digital | |
UK, EU | |
230 V | |
Hotplate |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate