Learn More
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Epredia™ HP35 microtome blades are coated for reliable and thin sectioning.
186.00€
Specifica
Product Type | High Profile Blade |
---|---|
Profilo | High |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for high-quality thin sectioning |
Monouso | Yes |
Angolo di taglio | 35° |
Codice del prodotto | Marca | Rivestimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Rivestimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11912355
|
Epredia™
3150734 |
Coated |
186.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- High-profile
- Increased durability
Specifica
High Profile Blade | |
Designed for high-quality thin sectioning | |
35° | |
0.31 mm |
High | |
Yes | |
0.01 in. |