missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HS 501 Digital Horizontal Shaker
GREENER_CHOICE

Low-profile orbital shaker with a large mounting surface.

Marca:  IKA™ 0025002982

4112.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15712337

  • 5658.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Orbital diameter 30 mm
  • Ideal for all lying vessels, e.g., separating funnels
  • Continuous operation (endless) even under extreme loads
  • Timer function
  • Attachments are not included, please order separately
  • Integrated USB and RS 232 interface
Specifica

Specifica

15 kg
230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
50/60 Hz
26 kg
7 segment LED
0 to 300 rpm
74 W
505 x 120 x 585 mm
HS 501 Digital
Integrated USB and RS 232 interface, EU Plug
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato