Learn More
IKA™ HS 501 Digital Horizontal Shaker
Low-profile orbital shaker with a large mounting surface.
5658.00€
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) | 15 kg |
---|---|
Intervallo di velocità | 0 to 300 rpm |
Requisiti elettrici | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W |
Wattage | 74 W |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15712337
|
IKA™
0025002982 |
Integrated USB and RS 232 interface, EU Plug |
5658.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Orbital diameter 30 mm
- Ideal for all lying vessels, e.g., separating funnels
- Continuous operation (endless) even under extreme loads
- Timer function
- Attachments are not included, please order separately
- Integrated USB and RS 232 interface
Specifica
15 kg | |
230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W | |
50/60 Hz | |
26 kg | |
7 segment LED |
0 to 300 rpm | |
74 W | |
505 x 120 x 585 mm | |
HS 501 Digital |