Learn More
Invitrogen™ Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
Marca:  Invitrogen™ A35593
Codice prodotto. 15910483
  • 748.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contains assay dilution buffer, antibody-conjugate A, antibody-conjugate B, antibody-conjugate dilution buffer, standard, master mix, and ligase. Store at -5°C to -30°C.
96 Tests