Learn More
Invitrogen™ Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
748.00€ - 3350.00€
Specifica
Content And Storage | Contains assay dilution buffer, antibody-conjugate A, antibody-conjugate B, antibody-conjugate dilution buffer, standard, master mix, and ligase. Store at -5°C to -30°C. |
---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15910483
|
Invitrogen™
A35593 |
96 Tests |
748.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17194699
|
Invitrogen™
A355935 |
5 x 96 Tests |
3350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
Specifica
Contains assay dilution buffer, antibody-conjugate A, antibody-conjugate B, antibody-conjugate dilution buffer, standard, master mix, and ligase. Store at -5°C to -30°C. |