Learn More
Invitrogen™ Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
Marca:  Invitrogen™ A355935
Codice prodotto. 17194699
  • 3350.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunoassay Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contains assay dilution buffer, antibody-conjugate A, antibody-conjugate B, antibody-conjugate dilution buffer, standard, master mix, and ligase. Store at -5°C to -30°C.
5 x 96 Tests