Learn More
Proteintech™ Human MMP-9 ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous MMP9
Marca: Proteintech™ KE00164-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recognizes human MMP-9
- MMP-9 (Matrix metallopeptidase 9, Gelatinase B) is a member of matrix metalloproteinase family
- MMP family of enzymes comprised of critically important extracellular matrix remodeling proteases whose activity implicated in normal embryogenesis, tissue remodelling and diseases (arthritis, cancer, periodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, atherosclerosis and tissue ulceration)
- Proteases represent important therapeutic and diagnostic targets for treatment and detection of human cancers
- Produced by variety of normal and transformed cells (neutrophils, monocytes, macrophages, astrocytes, fibroblasts, osteoclasts)
- Destroys collagen (Type IV) in vascular basal membrane in vicinity of tumor cells which invade surrounding tissues and contribute to metastasis
- Circulating levels increased in many inflammatory disorders (atherosclerosis, hepatitis C virus infection, colorectal cancer)
- MMP family of enzymes comprised of critically important extracellular matrix remodeling proteases whose activity implicated in normal embryogenesis, tissue remodelling and diseases (arthritis, cancer, periodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, atherosclerosis and tissue ulceration)
Process:
- Antibody specific for MMP-9 pre-coated onto microwells
- MMP-9 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human MMP-9 is added to detect captured human MMP-9 protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
BC006093 | |
10 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
62.5 to 4000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
4318 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P14780 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Mouse Erythropoietin ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Proteintech™ Human MMP-9 ELISA Kit > Human MMP-9 ELISA Kit