Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
HumanKine™ recombinant protein
48.00€ - 165.00€
Specifica
Numero di accesso | P01133 |
---|---|
Formulazione | 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details |
ID gene (immissione) | 1950 |
Peso molecolare | 7 kDa, monomer, glycosylated |
Sorgente | HEK293 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17600107
|
Proteintech
HZ-1326-1000UG |
100 μg |
165.00€
1000µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17610107
|
Proteintech
HZ-1326-100UG |
1000 μg |
57.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17620107
|
Proteintech
HZ-1326-10UG |
10 μg |
48.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
P01133 | |
1950 | |
HEK293 | |
<1.0 EU/μg | |
Recombinant | |
0.1-0.6 ng/mL EC50 | |
>95% |
1 x PBS, See Certificate of Analysis for details | |
7 kDa, monomer, glycosylated | |
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.) | |
Human | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Lyophilized |
Titolo del prodotto
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein