Learn More
UVP Hybridization Oven Bottles and Accessories
Marca:  UVP 07-0194-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 11778231
  • 95.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Polypropylene, PTFE
Hybridization Bottle (30 cm L)
clear
UVP hybridization ovens
285 mL
DNA, RNA, or protein identification
Borosilicate Glass
30 cm