Learn More
UVP Hybridization Oven Bottles and Accessories
79.55€ - 437.18€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | DNA, RNA, or protein identification |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | UVP hybridization ovens |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11788261
|
UVP
98-0067-03 |
Rocker Tray | Stainless Steel |
402.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12863396
|
UVP
76-0075-01 |
Carousel Kit | Borosilicate Glass |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11778231
|
UVP
07-0194-02 |
Hybridization Bottle (30 cm L) | Borosilicate Glass |
95.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12893396
|
UVP
76-0089-01 |
Acrylic Carousel (for upper chamber) | Borosilicate Glass |
437.18€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11768231
|
UVP
07-0194-01 |
Hybridization Bottle (15 cm L) | Borosilicate Glass |
79.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
DNA, RNA, or protein identification | |
UVP hybridization ovens |