Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media
Marca: Cytiva SH30824.01
78.42 EUR valido fino al 2031-12-31
Usa il codice promo "19141" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Support the growth of embryonic cell cultures with HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media.
Specifica
Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) | |
Stem Cell Media | |
Glucose | |
500 mL | |
AdvanceSTEM DMEM4SC with 4500mg/L Glucose, without L-glutamine and Sodium Pyruvate |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
No Glutamine, No Sodium Pyruvate | |
Store at 2° to 8°C away from light |
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cell Culture Media > DMEM4SC; 500mL