Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cryopreservation Media
Marca: Cytiva SH30894.01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
< -10° C | |
Embryonic Stem Cells (ESCs) and Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) | |
Sterile-filtered | |
100 mL |
Cryopreservation Medium | |
Liquid | |
0.2 μm Sterile-filtered |
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cryopreservation Media > Cryopreservation Medium; 100mL