Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Calf Serum, US Origin
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
Marca:  Cytiva SH30072.02NI
Codice prodotto. 16665735
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Collected by venipuncture from formula-fed veal calves
  • Age of animal at time of collection approximately 16-24 weeks
  • Complete traceability back to original source
  • Low in antibodies and high in growth factors
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
  • Sourced in the USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
16 to 22 weeks
100 mL
Formula-Fed Veal Calves
≤-10°C
United States
Sequential-filtered, 100 nm
Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53