Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Calf Serum, US Origin
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
9.00€ - 63.29€
Specifica
Content And Storage ≤-10°C
Age 16 to 22 weeks
Country of Origin United States
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Sorgente Formula-Fed Veal Calves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16655735
Vedere i documenti
Cytiva
SH30072.01NI
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16665735
Vedere i documenti
Cytiva
SH30072.02NI
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16675735
Vedere i documenti
Cytiva
SH30072.03NI
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Collected by venipuncture from formula-fed veal calves
  • Age of animal at time of collection approximately 16-24 weeks
  • Complete traceability back to original source
  • Low in antibodies and high in growth factors
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
  • Sourced in the USA
Specifica
Specifica
≤-10°C
United States
Formula-Fed Veal Calves
16 to 22 weeks
Sequential-filtered, 100 nm
Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53