Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM high glucose media. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media is manufactured using ISO 9001 processes.
34.90€ - 36.30€
Specifica
Forma | Powder |
---|---|
Product Type | DMEM/High glucose with L-glutamine, without Sodium Pyruvate |
Sterilization Method | Non-sterile |
Con additivi | Glutamine, Glucose |
Senza additivi | No Sodium Pyruvate, No Sodium Bicarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11501781
|
Cytiva
SH30003.03 |
10 L |
34.90€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11998065
|
Cytiva
SH30003.02 |
2 x 5 L |
36.30€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- High-quality classical media formulations in convenient packaging
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
- Exacting manufacturing processes ensure lot–to–lot consistency
Specifica
Powder | |
Non-sterile | |
No Sodium Pyruvate, No Sodium Bicarbonate | |
2° to 8°C, away from light and moisture |
DMEM/High glucose with L-glutamine, without Sodium Pyruvate | |
Glutamine, Glucose | |
cGMP and ISO 9001:2000 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 36 Months
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media