Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium (DMEM), manufactured using ISO 9001:2000-certified processes.
24.50€ - 141.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
Product Type | DMEM/Low glucose with L-glutamine, sodium pyruvate |
Sterilità | Sterile-filtered |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Con additivi | Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10465595
|
Cytiva
SH30021.FS |
6 x 500 mL |
141.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10529702
|
Cytiva
SH30021.01 |
500 mL |
24.50€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10443332
|
Cytiva
SH30021.02 |
1000 mL |
32.40€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- All raw material components must pass strict quality control testing to confirm the appropriate level of quality
- Tested to determine which (if any) ingredients are of animal origin or, if they have come in contact with animal-derived materials in manufacture
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process quality water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifica
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate | |
2° to 8°C, away from light |
DMEM/Low glucose with L-glutamine, sodium pyruvate | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
ISO 9001:2000 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Low Glucose Modified Eagles Medium