Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
Marca: Cytiva SH30028.01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities | |
HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red | |
Liquid | |
Sterile | |
None | |
≤0.025EU/mL | |
276±10mOsm/kg H2O | |
100 mL |
15° to 30°C | |
1 X | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red | |
Funge da fluido di irrigazione, trasporto o diluizione mantenendo al contempo la tonicità e la vitalità cellulare per un periodo di tempo limitato | |
7 to 7.6 | |
RUO |
Titolo del prodotto
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione > 1X; Without Calcium, Magnesium, or Phenol Red; 100mL