Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
Marca:  Cytiva SH30028.04
Codice prodotto. 11586511
  • 520.00€ / 20L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities
HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red
Liquid
Sterile
None
≤0.025EU/mL
276±10mOsm/kg H2O
20 L
15° to 30°C
1 X
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
0.1 μm Sterile-filtered
No Calcium, No Magnesium
Funge da fluido di irrigazione, trasporto o diluizione mantenendo al contempo la tonicità e la vitalità cellulare per un periodo di tempo limitato
7 to 7.6
RUO
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione > 1X; w/o Calcium, Magnesium or Phenol Red; 20L