Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)
Enhance growth of cells with New Zealand sourced HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum.
1080.00€ - 2060.00€
Specifica
Content And Storage Store at or below -10°C
Country of Origin New Zealand
Product Type Fetal Bovine Serum
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
17256906
Vedere i documenti
Cytiva
SH30406.02IR25-35
500 mL Irradiated (25 to 35 doses)
1080.00€
500mL
12654217
Vedere i documenti
Cytiva
SH30406.03
1 L None Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12684227
Vedere i documenti
Cytiva
SH30406.03HI
1 L Heat Inactivated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12624247
Vedere i documenti
Cytiva
SH30406.03IR
1 L Irradiated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17266906
Vedere i documenti
Cytiva
SH30406.03IR30-40
1 L Irradiated (30 to 40 doses) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • HyClone Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), New Zealand Origin is carefully collected, processed, and filtered in our own New Zealand facility.
  • The great expanse of the Pacific ocean has protected New Zealand’s islands from many outside influences, both geographically and biologically.
  • One of the benefits of this isolation is that New Zealand has the fewest reported bovine diseases in the world, making Characterized FBS, New Zealand Origin an excellent source of bovine serum as it offers greater security.
  • Characterized FBS, New Zealand Origin is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters.
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles (true pool technology).
Specifica
Specifica
Store at or below -10°C
Fetal Bovine Serum
Sequential-filtered, 100 nm
≤ 20 EU/mL
HyClone™
New Zealand
Sterile
Characterized
≤ 25 mg/dL
USDA Inspected
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (New Zealand)