Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), definito
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
Marca:  Cytiva SH30070.03IR30-45
777.22 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 16241082
  • 935.00€ / 500mL
Spedizione stimata: 11-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
Specifica
Specifica
25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Fetal Bovine Serum
Sterile
Defined
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
HyClone™
USDA Inspected
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
United States
500 mL
Sequential-filtered, 40 nm
Irradiated (30 to 45 doses)
≤ 10 EU/mL
≤ 10 mg/dL