Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
Marca: Cytiva SH30109.02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Economical alternative to FBS
- Performance comparable with FBS
- High lot-to-lot consistency
- Low endotoxin and hemoglobin levels
Specifica
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Iron Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. | |
FBS Replacement Serum | |
Sterile | |
None | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 20 mg/dL | |
HyClone™ | |
USDA Inspected |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
United States | |
100 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
No | |
Typically less than 2 μg/mL | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.) > 100 mL