Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
141.78€ - 171.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, and IgG |
---|---|
Content And Storage | Store at or below -10°C |
Country of Origin | New Zealand |
Forma | Liquid |
Product Type | Calf Bovine Serum |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16605765
|
Cytiva
SH30414.03 |
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16615765
|
Cytiva
SH30414.03IR |
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17226946
|
Cytiva
SH30414.03IR25-40 |
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Sourced from New Zealand with complete traceability back to original source
- Age of animal at time of collection less than 10 days old
- Filtered through sequential 100 nm pore size-rated filters
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
- Low in antibodies and high in growth factors
- Supplemented with iron
- Each serum lot is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, and IgG | |
New Zealand | |
Calf Bovine Serum | |
Sterile | |
≤ 25 EU/mL | |
≤ 25 mg/dL | |
HyClone™ |
Store at or below -10°C | |
Liquid | |
1000 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
No | |
Yes | |
Yes |