Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
Marca:  Cytiva SH30560.02NI
Codice prodotto. 16685775
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
<10 days
Newborn Calf Bovine Serum
Sequential Triple-filtered, 100 nm
≤ 25 EU/mL
HyClone™
New Zealand
1000 mL
Non-Irradiated
≤ 25 mg/dL
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) Conforming Tests