Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
147.00€ - 176.46€
Specifica
Age <10 days
Country of Origin New Zealand
Product Type Newborn Calf Bovine Serum
Quantità 1000 mL
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca dimProcessing Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimProcessing Prezzo Quantità e disponibilità  
16675775
Vedere i documenti
Cytiva
SH30560.02HI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16685775
Vedere i documenti
Cytiva
SH30560.02NI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16665775
Vedere i documenti
Cytiva
SH30560.02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
Specifica
Specifica
<10 days
Newborn Calf Bovine Serum
Sequential Triple-filtered, 100 nm
≤ 25 mg/dL
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) Conforming Tests
New Zealand
1000 mL
≤ 25 EU/mL
HyClone™