Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30027.FS
135.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
6 x 500 mL | |
2° to 8°C, away from light |
RPMI 1640 | |
Glutamine, Phenol Red | |
ISO 9001:2000 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media > With L Glutamine; 6 x 500mL