Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Media
Designed for high performance in a variety of culture vessels, including bioreactors. HyClone™ SFM4CHO™ Media is a protein-free formulation that contains no components of bovine origin.
Marca:  Cytiva SH30548.02
56.27 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01050kg
Codice prodotto. 10376852
  • 72.50€ / 1000mL
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Formulated using proprietary lipid complexing process for enhanced stability and growth promotion of various CHO cell lines
Specifica
Specifica
cGMP
SFM4CHO media
SFM4CHO Liquid Media
Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
1000 mL
2° to 8°C, away from light
Liquid
0.2 μm Sterile-filtered
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES