Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Media
Designed for high performance in a variety of culture vessels, including bioreactors. HyClone™ SFM4CHO™ Media is a protein-free formulation that contains no components of bovine origin.
34.00€ - 188.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10483522
|
Cytiva
SH30549.02 |
1000 mL | Liquid | Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | No Phenol Red, No HEPES |
71.75€
1000mL |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10580083
|
Cytiva
SH30518.01 |
5 L | Powder | No Glutamine, No Sodium Bicarbonate, No Poloxamer 188, No Phenol Red, No HEPES |
188.00€
5L |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10376852
|
Cytiva
SH30548.02 |
1000 mL | Liquid | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES |
72.50€
1000mL |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10631243
|
Cytiva
SH30549.01 |
500 mL | Liquid | Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | No Phenol Red, No HEPES |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Formulated using proprietary lipid complexing process for enhanced stability and growth promotion of various CHO cell lines
Specifica
cGMP | |
SFM4CHO media |