Learn More
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
- Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
- No matter what your requirements are for volumetric systems, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagents make water determination easy and trouble-free
- They are pyridine-free and specially formulated for existing application procedures to give you consistent, reliable results for all types of samples
- Formulated to reach each endpoint quickly, accurately and with reproducibility
- Accuracy- reagents have titres that are more stable with less drift, helping you save time and reduce reagent usage
- To be used with HYDRA-POINT™ Titrant 2 product no. 8845 or HYDRA-POINT™ Titrant 5 product no. 8844
Specifica
Specifica
Quantità | 1 L |
Test d'uso | Suitability for Karl Fischer titration: Passes Test |
Numero UN | 1992 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydra-Point Solvent G
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Titolo del prodotto
HYDRA-POINT™ Solvent G for two-component system, J.T. Baker™ >