Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jack
A laboratory lifting table with smooth-running lifting hydraulics that loads up to 85 kg.
5615.00€ - 7640.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10294772
|
Juchheim Laborgeraete™
02294 |
625 mm |
5615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10204782
|
Juchheim Laborgeraete™
02296 |
1060 mm |
7640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For static and dynamic loads
- Particularly stable due to scissor construction made of robust steel
- Acid and base resistant due to high-quality powder coating
- Requires no external connections (pump hydraulics fully integrated)
- With handles for easy transport
- To lower the load, the lever only has to be pressed slightly upwards. The load then sinks slowly (approx. 3 cm/s) and stops as soon as the lever is released again.
Specifica
Acciaio |
Titolo del prodotto
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jack