Learn More
Hydriodic acid, for analysis, 57 wt.% aqueous solution, distilled, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
53.30€ - 497.00€
Identificatori chimici
CAS | 10034-85-2 |
---|---|
Formula molecolare | HI |
Molecular Weight (g/mol) | 127.91 |
Numero MDL | MFCD00011347 |
InChI Key | XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | hydrogen iodide |
SMILES | I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10002500
|
Thermo Scientific Acros
198360500 |
50 mL |
53.30€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10441051
|
Thermo Scientific Acros
198362500 |
250 mL |
151.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10013433
|
Thermo Scientific Acros
198360010 |
1 L |
497.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10034-85-2 | |
127.91 | |
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N | |
I |
HI | |
MFCD00011347 | |
hydrogen iodide |
Specifica
Hydriodic acid | |
1.7000 g/mL | |
Glass bottle | |
HI | |
01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 | |
1.7 | |
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen iodide | |
127.91 |
10034-85-2 | |
127.0°C | |
HI | |
MFCD00011347 | |
15, 4814 | |
Solubility aq. soln.: soluble. | |
I | |
127.91 | |
Analysis |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-109-9
- Hydriodic acid, aqueous solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydriodic acid
RUO – Research Use Only