Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for Analysis, d=1.18, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Flacone in vetro rivestito in plastica
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Specifica
Specifica
pH | 1 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | -35°C |
Punti di ebollizione | 57°C |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Pressione del vapore | 125mbar at 20°C |
Quantità | 2.5 L |
Viscosità | 1.8 mPaS at 15°C |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526610 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | H/1200/PB08,H/1200/PB15X,H/1200/27,H/1200/PB15,H/1200/PB17,H/1200/PC15 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for Analysis, d=1.18, Fisher Chemical™ >