Learn More
Hydrochloric Acid 37%, for Trace Metal Analysis, d=1.18, Primar Plus™, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10496253
Hydrochloric Acid 37%, for Trace Metal Analysis, d=1.18, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10496253 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
2.5 L, 2.50L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10496253
Marca: Fisher Chemical H/1196/PB17
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Usa il codice promozionale 24128 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ClH, CAS Number-7647-01-0, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, chloorwaterstof, chlorohydric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 2.5 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto2538066 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/06/2025 Codice prodottoH/1196/PB08,H/1196/PB07,H/1196/PB15,H/1196/PB17,H/1196/PB17CN
Numero di lotto2538065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/06/2025 Codice prodottoH/1196/PB08,H/1196/PB07,H/1196/PB15,H/1196/PB17,H/1196/PB17CN
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid 37%, for Trace Metal Analysis, d=1.18, Primar Plus™, Fisher Chemical™ >