Learn More
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10362913
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10362913
500 mL, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10362913
Marca: Thermo Scientific Acros 124635001
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 57.0°C
Densità 1.1800g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 2ppm max.
Imballaggio Plastic bottle
Sostanze riducenti (SO2) Passes Test
Gravità specifica 1.18
Quantità 500 mL
Viscosità 1.9 mPa.s (15°C)
Formula lineare HCl
Forma fisica Solution
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity 35.0 to 39.0%
Grado Analytical
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2400126 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Numero di lotto2494581 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Numero di lotto2415249 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Numero di lotto2413699 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Numero di lotto2416863 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid
Titolo del prodotto
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water, Thermo Scientific Chemicals >